Learn More
Thermo Scientific™ Composants du système de filtration Unifilter Direct-Connection
Limitez les temps d’indisponibilité grâce à ces composants de système de filtration facilement remplaçables.
18.53€ - 91.50€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de filtration HPLC Unifilter à connexion directe |
---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10743452
|
Thermo Scientific™
27000 |
4,0/4,6 mm | Porte-filtre Unifilter à raccordement direct ; 4,0/4,6 mm | Support de connexion directe Unifilter |
55.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11538680
|
Thermo Scientific™
27002 |
3,0/2,1 mm | Porte-filtre Unifilter à raccordement direct ; 2,1/3,0 mm | Support de connexion directe Unifilter |
91.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11518680
|
Thermo Scientific™
22150 |
4,0/4,6 mm | 0. 5 µm ; à col ; pour diam. int. de 4/4,6 mm ; chacun | Fritté à col de 0,5 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Réduisez les temps d’indisponibilité. Les composants du système de filtration à raccordement direct Thermo Scientific™ Unifilter sont faciles à remplacer.
- Le filtre remplaçable à montage rapide de 0,5 μm augmente la durée de vie de la colonne et améliore les performances
- Le support est fixé directement à l’entrée du système analytique pour un maximum de praticité
Spécification
Systèmes de filtration HPLC Unifilter à connexion directe |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.