Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Unilite 6605
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gants tricotés légers et confortables adaptés aux travaux d’assemblage délicats
- Le revêtement en mousse de nitrile perméable à l’air est idéal pour les travaux mécaniques de précision
- Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
Spécification
Spécification
| Applications | Industrie |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Nylon |
| Dimensions | 6 |
| Norme EN388 | 4122X |
| À utiliser avec (application) | Inspection, tri et assemblage de petites pièces |
| Sexe | Unisexe |
| Type de manchette de gant | Maille |
| Séries | Unilite 6605 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction