Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai universels avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000
Agitez plusieurs tubes à un angle réglable afin d’optimiser l’aération des échantillons. Les supports pour racks sont réglables afin de s’adapter aux quatre tailles de racks pour tubes à essai.
71.80€ - 872.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
---|
Code produit | Marque | Description | Dimension du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimension du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10696173
|
Thermo Scientific™
600074 |
Portoir pour tubes à essai | de 21 à 25 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
166.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10553503
|
Thermo Scientific™
600075 |
Portoir pour tubes à essai | de 26 à 30 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
169.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13127823
|
Thermo Scientific™
600088 |
Support de portoir pour tubes à essai universel, à angle réglable | Varie, réglable | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
872.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13121144
|
Thermo Scientific™
950040 |
Portoir pour tubes à essai | de 10 à 13 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
71.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10185612
|
Thermo Scientific™
950060 |
Portoir pour tubes à essai | de 16 à 20 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Agitez plusieurs tubes à un angle réglable afin d’optimiser l’aération des échantillons. Les racks pour tubes à essai universels Thermo Scientific™ avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000 offrent une flexibilité optimale. Ils peuvent être ajustés pour s’adapter à l’une des quatre tailles de portoir pour tubes à essai disponibles.
- Le support de portoir pour tubes à essai universel peut s’adapter à n’importe laquelle des quatre tailles de portoir pour tubes à essai disponibles
- La conception universelle nécessite l’achat séparé d’un portoir pour tubes à essai
Spécification
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |