Learn More
ZVG™ Universal Wipes
The lint-free, streak-free finish of this universal wipe can be used wet or dry, and is washable up to 95°C.
66.78€
Spécification
Type de produit | Wipe |
---|---|
Longueur (impériale) | 15 in. |
Longueur (métrique) | 38 cm |
Matériau | Polyester, Viscose |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17893505
|
ZVG™
10015-02 |
Red, White | 38 cm |
66.78€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17843525
|
ZVG™
10015-04 |
Green, White | 35 cm |
66.78€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17843505
|
ZVG™
10015-03 |
Green, White | 38 cm |
66.78€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17833505
|
ZVG™
10015-01 |
Blue, White | 38 cm |
66.78€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Industrial microfiber cloths are suitable for streak-free cleaning of all smooth surfaces (plastic, glass, stainless steel, wood, etc.). With machine-washable cloths, stubborn dirt can often be removed without the use of cleaning agents. Non-woven all-purpose cloths quickly absorb large quantities of liquids. The universal wipes are suitable for many cleaning jobs in commercial kitchens and restaurants.
- Fine nub structure
- Lint-free
- Streak-free cleaning
- Available in different colors
- Can be used wet or dry
- Washable up to 95°C without fabric softener
- Rinse with lukewarm water before first use
Spécification
Wipe | |
38 cm | |
Reusable |
15 in. | |
Polyester, Viscose | |
Non-sterile |