Learn More
Idex Tubulure pour la chromatographie FEP : 50 pieds
Excellente résistance chimique à un prix économique
300.00€
Spécification
Type | Tubulure FEP |
---|---|
Certifications/Conformité | ROHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Naturel |
Plage de pH | 0 à 14 |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13039852
|
Idex
02014-77 |
Naturel | 0,062 in | 0,12 in | FEP |
300.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Idéal pour les applications à basse ou moyenne pression
- Faible perméabilité aux gaz
- Pression max. de 1 000 psi
Spécification
Tubulure FEP | |
Autoclavables | |
0 à 14 | |
Instruments analytiques, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire et applications générales, applications à basse pression | |
15,2 m | |
50°C |
ROHS | |
Naturel | |
Oxyde d’éthylène, thermique | |
50 pieds | |
-59,8°F |