Learn More
Kinesis™ Filtres à solvant d’entrée : Raccords d’extrémité
Fabriqué en polyétheréthercétone (PEEK). Filtres à solvant d’entrée Upchurch Scientific : Les raccords d’extrémité sont utilisés pour les systèmes HPLC analytiques.
Brand: Kinesis™ 02010-08
Additional Details : Poids : 0.25000kg
Description
- For Analytical HPLC System
- 0.5μm PEEK filter end fittings
- Black body
- Swept volume of 5.7μL
- Thread port: 10-32 Coned
- Pour système HPLC analytique
- Raccords d’extrémité de filtre PEEK de 0,5 µm
- Corps en PEEK noir
- Volume balayé de 5,7 µL
Specifications
0,5 μm | |
Raccord d’extrémité de filtre de rechange | |
PEEK | |
10 à 32 Coned |