Learn More
Kinesis™ Filtres à solvant d’entrée : Raccords d’extrémité
Fabriqué en polyétheréthercétone (PEEK). Filtres à solvant d’entrée Upchurch Scientific : Les raccords d’extrémité sont utilisés pour les systèmes HPLC analytiques.
143.00€
Spécification
Type | Raccord d’extrémité de filtre de rechange |
---|---|
Matériau | PEEK |
Diamètre du filetage | 10 à 32 Coned |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12946289
|
Kinesis™
02010-08 |
0,5 μm |
143.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For Analytical HPLC System
- 0.5μm PEEK filter end fittings
- Black body
- Swept volume of 5.7μL
- Thread port: 10-32 Coned
- Pour système HPLC analytique
- Raccords d’extrémité de filtre PEEK de 0,5 µm
- Corps en PEEK noir
- Volume balayé de 5,7 µL
Spécification
Raccord d’extrémité de filtre de rechange | |
PEEK | |
10 à 32 Coned |