Learn More
Heathrow Scientific Rack pour congélateur vertical, acier inox
Le rack pour congélateur vertical stocke les échantillons dans votre congélateur en toute sécurité. Construit à partir de racks en acier inox résistants à la corrosion compatibles avec les principales marques de congélateurs verticaux.
Marque:  Heathrow Scientific HS2862KB
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Code produit. 16370766
  • 227.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-09-2024
Description
  • Rack pour congélateur vertical
  • Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
  • Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
  • La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Spécification
Spécification
Rack pour congélateur vertical
Argent
Acier inoxydable
Boîtes de tubes
16
Boîte
22 in
5,5 in
12,8 in
4 x 4
Boîtes de 3 po
Non stérile
HS2862KB
1 de chaque
55,6 cm
14,1 cm
32,5 cm