Learn More
Heathrow Scientific Rack pour congélateur vertical, acier inox
Le rack pour congélateur vertical stocke les échantillons dans votre congélateur en toute sécurité. Construit à partir de racks en acier inox résistants à la corrosion compatibles avec les principales marques de congélateurs verticaux.
199.00€ - 287.00€
Spécification
Description | Rack pour congélateur vertical |
---|---|
Couleur | Argent |
Matériau | Acier inoxydable |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Boîtes de tubes |
Product Code | Brand | Array | Capacité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Array | Capacité | Price | Quantity & Availability | ||||
16340766
|
Heathrow Scientific
HS2862HA |
4 x 3 | Boîtes de 2 po |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350766
|
Heathrow Scientific
HS2862HB |
5 x 4 | Boîtes de 2 po |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370766
|
Heathrow Scientific
HS2862KB |
4 x 4 | Boîtes de 3 po |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380766
|
Heathrow Scientific
HS2862KC |
5 x 4 | Boîtes de 3 po |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Rack pour congélateur vertical
- Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
- Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
- La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Specifications
Rack pour congélateur vertical | |
Acier inoxydable | |
Boîtes de tubes | |
Boîte | |
5,5 in |
Argent | |
Non stérile | |
1 de chaque | |
14,1 cm |