missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uroplakin Ia Mouse anti-Human, Clone: UPK1A/2923, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
508.00€
Spécification
| Antigène | Uroplakin Ia |
|---|---|
| Clone | UPK1A/2923 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | ELISA, Protein Array |
| Applications | ELISA, Peptide Array |
Description
Uroplakin Ia Monoclonal specifically detects Uroplakin Ia in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array.Spécification
| Uroplakin Ia | |
| 0.2 mg/mL | |
| ELISA, Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| TSPAN21, UP1A, UPIA, UPK1A uroplakin 1A, UPKA | |
| Recombinant fragment (around aa 114-173) of human Uroplakin Ia protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| UPK1A/2923 | |
| ELISA, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 11045 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit