Learn More
Uroplakin II Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18611012 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611012 0.02 mL 0.02mL
18632482 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611012 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2942960.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Uroplakin II Polyclonal specifically detects Uroplakin II in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Uroplakin II
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène UP2, UPII, UPK2 uroplakin 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 85-155 of human UPK2 (NP_006751.1). ELVSVVDSGAGFTVTRLSAYQVTNLVPGTKFYISYLVKKGTATESSREIPMSTLPRRNMESIGLGMARTGG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7379
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus