missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP16 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30506239 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30506239 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30506239 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338203DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

USP16 Polyclonal antibody specifically detects USP16 in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène USP16
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Deubiquitinating enzyme 16, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, human ubiquitin processing protease, EC 3.1.2.1510ubiquitin specific protease 16, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16, ubiquitin specific peptidase 16, ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin thiolesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, ubiquitin-specific processing protease 16, Ubiquitin-specific-processing protease 16, UBP-M
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human USP16 (NP_001001992.1).,, Sequence:, MGKKRTKGKTVPIDDSSETLEPVCRHIRKGLEQGNLKKALVNVEWNICQDCKTDNKVKDKAEEETEEKPSVWLCLKCGHQGCGRNSQEQHALKHYLTPRSEPHCLVLSLDNWSVWCYVCDNEVQYCSSNQLGQVVDYVRKQASITTPKPEKDNGNIELENKKLEKESKNEQEREKKENMAKENPPMNSPCQITVKGLSNLGNTCFFNAVMQNLSQTPVLRELLKEVKMSGTIVKIEPPDLALTEPLEINLEPPGPLTLAMSQFLNEMQETKKGVVTPKEL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10600
Espèces cibles Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.