Learn More
USP16 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Spécification
Antigène USP16
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
État réglementaire RUO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18465441
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86881-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18254647
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-86881
0.1 mL
529.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
USP16 Polyclonal specifically detects USP16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
USP16
Unconjugated
RUO
Human
Deubiquitinating enzyme 16, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, human ubiquitin processing protease, EC 3.1.2.1510ubiquitin specific protease 16, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16, ubiquitin specific peptidase 16, ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin thiolesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, ubiquitin-specific processing protease 16, Ubiquitin-specific-processing protease 16, UBP-M
USP16
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
10600
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CLVLSLDNWSVWCYVCDNEVQYCSSNQLGQVVDYVRKQASITTPKPAEKDNGNIELENKKLEKESKNEQEREKKENMAKENPPMNSPCQITVKGLSNLGNTCFFNAVMQNLSQTPVLRELLKEVKM
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only