missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP30 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
285.00€ - 500.00€
Spécification
| Antigène | USP30 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18495880
|
Novus Biologicals
NBP1-81914-25ul |
25 μL |
285.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18728093
|
Novus Biologicals
NBP1-81914 |
0.1 mL |
500.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
USP30 Polyclonal specifically detects USP30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| USP30 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 84749 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IEAKGTLNGEKVEHQRTTFVKQLKLGKLPQCLCIHLQRLSWSSHGTPLKRHEHVQFNEFLMMDIYKYHLLGHKPSQHNPKLNKNPGPTLELQDGPGAPTPVLNQPGAPKTQIFMNGACSPSLLPTLSAPMPFPLPVVPDYSSST | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Deubiquitinating enzyme 30, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ40511, MGC10702, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30, ubiquitin specific peptidase 30, ubiquitin specific protease 30, ubiquitin thioesterase 30, Ubiquitin thiolesterase 30, ubiquitin-specific protease 30, Ubiquitin-specific-processing protease 30, Ub-specific protease 30 | |
| USP30 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit