missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP38 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 18705472 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18705472 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18705472 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10040833FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

USP38 Polyclonal antibody specifically detects USP38 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène USP38
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Deubiquitinating enzyme 38, EC 3.4.19.12, HP43.8KDFLJ35970, KIAA1891ubiquitin specific protease 38, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 38, ubiquitin specific peptidase 38, ubiquitin thioesterase 38, Ubiquitin thiolesterase 38, Ubiquitin-specific-processing protease 38
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 700 and 750 of human Ubiquitin Specific Peptidase 38 using the numbering given in entry NP_115946.2 (GeneID 84640).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84640
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.