Learn More
Uvex™ Chaussures de sécurité pour femmes 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque:  Uvex™ 8562840
122.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.05300kg
Code produit. 15351363
  • 136.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Particulièrement légère et flexible
  • Embout de sécurité à 100 % Uvex sans métal xenova™ de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriqué avec une nouvelle dernière technologie pour un confort de port extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie Uvex climazone
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobes et respirants
  • Ventilation optimale grâce au matériau de doublure en mailles de distance
  • Convient aux personnes souffrant d’allergies comme il est fabriqué en matières synthétiques
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec relâchement rapide
  • Construction à tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Repose-pieds de confort amovible, antistatique, avec système de transport d’humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l’avant pied
  • Collier rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et une très bonne résistance au glissement, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés de mouillage de la peinture telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD : Résistance de purge de <35 mégohms
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les modifications de semelles intérieures orthopédiques individuelles et de semelles extérieures individuelles telles que les hauteurs de semelles extérieures, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les aides au déploiement et d’autres solutions
  • Produit n°  8562.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
  • Spécification
    Spécification
    Certification ESD, norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
    Chaussure de sécurité pour femmes
    11 mm
    Gris, Rose
    40