Learn More
Uvex™ Chaussures de sécurité pour femmes 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque: Uvex™ 8562842
123.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20900kg
Description
Spécification
Certification ESD, norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC | |
Chaussure de sécurité pour femmes | |
11 mm |
Gris, Rose | |
42 |