Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C500
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
| Zone enduite | Bouts de doigts et paume |
| Description | Bamboo TwinFlex™, uvex™ 3D Ergo, et uvex™ climazone |
| Coating Material | HPE |
| Couleur | Vert citron, Anthracite |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, PA |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Afficher plus |