Learn More
Uvex™ Masque FFP2 silv-Air 2210
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Blanc, avec valve
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149, répond aux exigences des niveaux élevés de poussière (marquage D, test de poussière de dolomite), niveau de protection FFP2 |
| Couleur | Blanc |
| Type de filtre | FFP2 modèle coupe classique |
| Type de produit | Masque de filtration des particules avec vanne d’expiration |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Quantité | 15/paquet |
| Résistant à | Polluants jusqu’à 10 fois la limite |
| Avec dispositif d’étanchéité faciale | Oui |