Learn More
UVP Négatoscope à UV
Utilisez ces négatoscopes pour de nombreuses applications telles que les tests non destructifs, la vérification de documents et la chromatographie sur couche mince. Les négatoscopes à UV UVP™ sont dotés d’un panneau inférieur amovible qui permet de placer l’armoire sur des échantillons de grande taille ou sur un transilluminateur.
Marque: UVP 95-0257-02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le hublot d’observation en caoutchouc souple comprend un filtre de réglage du contraste.
- Les commutateurs de commande permettant de sélectionner l’une des longueurs d’onde UV ou l’éclairage blanc vertical intérieur sont commodément placés
- Vous pouvez facilement accéder à l’intérieur de l’armoire par le rideau qui bloque également la lumière ambiante
- L’armoire C-70G Chromato-Vue inclut deux tubes UV de courte et de longue longueurs d’ondes de 15 watts installés sur un côté de l’armoire
- Le modèle C-71 est similaire au C-70G, mais il dispose de quatre tubes UV de longue longueur d’ondes de 15 watts sur un côté de l’appareil
- Les tubes UV de 254 nm et 365 nm du modèle C-75 sont positionnés des deux côtés de l’armoire, procurant une illumination UV uniforme pour les études de fluorescence
- En plastique léger
Spécification
230 V | |
400mm | |
C-65 | |
Chromatographie sur couche mince, tests non destructifs, inspection, minéralogie, fluorescence |
409mm | |
493mm | |
1/boîte | |
Chambre UV |