Learn More
UVP Lunettes de protection anti-UV
Click to view available options
Lens Material:
PC
Plastique
Type de produit:
Lunette-masque
Lunettes UVC-303
Description
- Conçues pour bloquer le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes longueurs d’onde
- Offrent un contraste visuel optimal et une moindre fatigue oculaire
- Fabriquées à partir d’un plastique spécialement formulé, offrant un contraste optimal et une moindre fatigue oculaire
- Conception légère, sangle en caoutchouc flexible pour un port confortable
- Orifices d’aération
- Dimensions : 76 × 210 mm (3 × 6 po)
Compliance
Les lunettes-masques et l’écran facial sont conformes aux normes ANSI-Z87.1 1986 pour les dispositifs de protection des yeux et du visage
Garantie
Garantie d’un an pour la réparation ou le remplacement
Spécification
Type de produit | Lunette-masque |
Lens Material | Plastique |
- Pour les périodes d’exposition supérieures à huit heures ou pour les émissions de rayonnements ultraviolets
- autres que254 nm à 365 nm, consultez le document HSM 73-11009 “Crite-
- ria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet
- Radiation published by the US Department of Health, Education and Wel-
- fare.”
- Les lunettes sont conçues pour protéger les yeux, le visage et/ou le cou. Il faut veiller à protéger les autres parties du corps contre les brûlures cutanées graves associées au rayonnement UV à ondes courtes. Évitez de diriger toute lampe ultraviolette sur des surfaces réfléchissantes. Portez des vêtements de protection et une crème protectrice pour le visage.