Learn More
UVRAG Antibody (953035) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Code produit 18613635 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613635 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613635 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9180A
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
UVRAG Monoclonal specifically detects UVRAG in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène UVRAG
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 953035
Conjugué APC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène beclin 1 binding protein, DHTX, disrupted in heterotaxy, p63, UV radiation resistance associated gene, UV radiation resistance-associated gene protein, VPS38
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human UVRAG synthetic peptide corresponding to sequences between amino acids 260-360, Accession # Q9P2Y5
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Signaling, Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7405
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus