Learn More
Vaccinia Virus A27L Antibody [HRP] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-43776H
Code nomenclature Nacres: NA.46
418.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30281730
  • 507.00€ / 0.10mL
Beskrivelse
Beskrivelse
Vaccinia Virus A27L Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A27L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Vaccinia Virus A27L
Polyclonal
Western Blot, ELISA
OPG154
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus A27L (Copenhagen) (Uniprot#: P20535; Met1-Glu110)
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA, Western Blot
HRP
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.