Learn More
Greiner Bio-One Tubes plasma avec héparine
Avec additif d’héparine de lithium ou sodique
Marque: Greiner Bio-One 455051
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Avec additif d’héparine de lithium ou sodique
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 unités
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie et d’immunocytochimie
- En plastique PET pratiquement incassable
- Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
- Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine de lithium VACUETTE™ sont également disponibles avec un séparateur de gel
- Les tubes d’héparine de Greiner Bio-One sont disponibles en : Héparine de lithium LH, séparateur d’héparine de lithium LH et héparine sodique NH.
- Marquage CE
Spécification
Tubes de prélèvement sanguin | |
PET | |
Bouchon à tirer sans rainures | |
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ | |
100 mm | |
Prélèvement sanguin |
Héparinate de sodium | |
Stérile | |
9 mL | |
Vert avec anneau noir | |
16 x 100 mm | |
16 mm |