Learn More
Greiner Bio-One Tubes plasma avec héparine
Avec additif d’héparine de lithium ou sodique
21.35€ - 940.00€
Spécification
Type de produit | Tubes de prélèvement sanguin |
---|---|
Matériau | PET |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
Code produit | Marque | Additif | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Additif | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10080348
|
Greiner Bio-One
455051 |
Héparinate de sodium | 9 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
46.69€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15737869
|
Greiner Bio-One
454237 |
Héparinate de lithium | 2 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
940.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13048762
|
Greiner Bio-One
456088 |
Héparinate de lithium | 6 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
312.70€
1200 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15482520
|
Greiner Bio-One
454029 |
Héparinate de lithium | 4 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
251.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15206067
|
Greiner Bio-One
455084 |
Héparinate de lithium | 9 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
41.45€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15422560
|
Greiner Bio-One
456088 |
Héparinate de lithium | 6 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13279072
|
Greiner Bio-One
455051 |
Héparinate de sodium | 9 mL | Bouchon à tirer sans rainures |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Avec additif d’héparine de lithium ou sodique
L’intérieur de la paroi du tube est recouvert d’héparine de lithium ou sodique, un anticoagulant qui se lie aux antithrombines et bloque la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma.
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
- Les bouchons de sécurité sans vis à tirer peuvent être retirés d’une légère traction
Spécification
Tubes de prélèvement sanguin | |
Stérile | |
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ | |
Prélèvement sanguin |
PET | |
Bouchon à tirer sans rainures | |
Vert avec anneau noir |