Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles de prélèvement sanguin pour prélèvements multiples
Pour le prélèvement sanguin de routine
Marque: Greiner Bio-One 450075
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Description
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- Usage unique exclusivement
- Fournis en boîtes intérieures de 100 aiguilles
- Fabriqués en acier inox et équipés d’une soupape de sécurité à une extrémité
- Étiquette perforée sur le bouchon pour l’identification et le scellement d’intégrité
- La couleur du capuchon de protection indique le type / le calibre d’aiguille : rose (18G), jaune (20G), vert (21G), noir (22G)
- Disponibles en longueurs de 25 mm (1 po) et 38 mm (1,5 po)
Spécification
Aiguille à prélèvement sanguin multi-échantillons | |
Stérile | |
Noir | |
Prélèvement sanguin multiple | |
22 G | |
Bouchon de protection noir, soupape de sécurité à une extrémité | |
3,81 cm | |
4°C à 25°C |
Acier inoxydable | |
CE, OSHA | |
Oui | |
Tubes de prélèvement sanguin VACUETTE™ , porte-tubes de sécurité Quickshield™ | |
Polypropylène | |
1,5 po | |
Synthetic Rubber |