Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles de prélèvement sanguin pour prélèvements multiples
Pour le prélèvement sanguin de routine
28.08€ - 991.00€
Spécification
Type de produit | Aiguille de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacuettetrade; |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | CE, OSHA |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15452510
|
Greiner Bio-One
450075 |
22 G | 1,5 po | 3,81 cm |
39.27€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15442510
|
Greiner Bio-One
450071 |
22 G | 1 po | 2,54 cm |
43.88€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10505444
|
Greiner Bio-One
450076 |
21 G | 1,5 po | 3,81cm |
43.88€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17790578
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1,5 po | 3.81 cm |
434.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13068552
|
Greiner Bio-One
450073 |
20 G | 1 po | 3,81cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16690413
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1,5 po | 3.81 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13058552
|
Greiner Bio-One
450072 |
21 G | 1 po | 2,54cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- Usage unique exclusivement
- Fabriqués en acier inox et équipés d’une soupape de sécurité à une extrémité
- La couleur du capuchon de protection indique le type / le calibre d’aiguille : jaune (20G), vert (21G), noir (22G)
Spécification
Aiguille de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacuettetrade; | |
Stérile | |
Oui | |
Porte-tubes de sécurité Quickshieldtrade; | |
Synthetic Rubber |
Acier inoxydable | |
CE, OSHA | |
Prélèvement sanguin de routine | |
PP | |
4°C to 25°C |