Learn More
BD Tube de citrate Vacutainer™
Contient une solution tamponnée de citrate trisodique. Le tube de citrate BD™ Vacutainer™ contient un additif anticoagulant équivalent à 3,2 % de citrate trisodique pour les études de coagulation. Il convient également à l’exécution de procédures d’essai spéciales, telles que le test de fonction plaquettaire PFA-100.
31.27€
Spécification
Type de produit | Venous Blood Sampling Coagulation Tube |
---|---|
Additif | Sodium Citrate |
Type de bouchon | Hemogard |
Couleur de bouchon | Light Blue |
Hauteur (métrique) | 75 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16425264
|
BD
363095 |
2,7 mL | PET |
31.27€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le citrate trisodique fonctionne comme un anticoagulant en formant des complexes avec des ions métalliques tels que le calcium, inhibant ainsi la cascade de coagulation. L’anticoagulation avec le citrate trisodique est réversible. Le rapport sang / additif est de 9:1.
Les tubes de citrate BD Vacutainer™ sont disponibles en verre ou en PET Plus, tous deux dotés de bouchons Hemogard bleus.
- Les deux tubes présentent des performances équivalentes sur le plan clinique
- Les tubes en verre sont considérés comme “l’étalon or mondial” et disposent d’un revêtement interne d’une silicone spéciale pour minimiser l’activation des contacts
- Les tubes en PET Plus incluent un marquage d’indicateur de remplissage minimum et une géométrie de tube innovante qui minimise l’espace de tête du tube et l’activation plaquettaire associée (pour optimiser la surveillance APTT des patients héparinés non fractionnés)
- Les tubes en verre ne sont pas recommandés pour la centrifugation à plus de 2200 g dans un rotor libre (1300 g pour un rotor à angle fixe) et peuvent donc ne pas être appropriés pour une utilisation avec du plasma sans plaquettes
Spécification
Venous Blood Sampling Coagulation Tube | |
Hemogard | |
75 mm | |
Block |
Sodium Citrate | |
Light Blue | |
Used for coagulation studies | |
13 mm |