Learn More
BD Tubes d’analyse urinaire en plastique Vacutainer™
Pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine. Les tubes d’analyse d’urine en plastique BD Vacutainer™ sont des tubes stériles évacués avec ou sans conservateur devant être utilisés avec des dispositifs de prélèvement BD. Disponibles en plusieurs tailles avec un fond rond ou conique.
Marque: BD 364915
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Les produits urinaires BD Vacutainer™ pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine offrent le même niveau de sécurité et de standardisation que les produits de prélèvement sanguin BD.- Conçus pour fournir des résultats précis concernant les patients avec un risque réduit d’exposition des travailleurs de la santé à des échantillons dangereux
- Utilisé avec les dispositifs de prélèvement BD, des godets d’échantillons, des récipients 24 heures de 3 L et des pailles de transfert
- Les tubes d’urine étanches peuvent transporter des échantillons d’urine en toute sécurité au laboratoire en vue de leur analyse
- Les options incluent la forme de fond (ronde ou conique) et le style de bouchon (classique ou Hemogard™)
- La plupart des tailles sont sans conservateur / additif
- Le tube de 8 ml (réf. 364938) contient un conservateur : 0,4 % de chlorhexidine, 5,6 % de parabène éthylique et 94 % de propionate de sodium
Spécification
Tube d’analyse urinaire | |
Hemogard™ | |
PET | |
Sans additif | |
Analyse urinaire | |
Papier | |
11 mL |
Beige | |
Oui | |
Stérile | |
Rond | |
Dispositifs de prélèvement d’urine (godets, pailles de transfert, récipients 24 h) | |
100/paquet |