Learn More
BD Tubes d’analyse urinaire en plastique Vacutainer™
Pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine. Les tubes d’analyse d’urine en plastique BD Vacutainer™ sont des tubes stériles évacués avec ou sans conservateur devant être utilisés avec des dispositifs de prélèvement BD. Disponibles en plusieurs tailles avec un fond rond ou conique.
116.00€ - 413.00€
Spécification
Type de produit | Tube d’analyse urinaire |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PET |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Analyse urinaire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Forme du fond | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Forme du fond | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12987766
|
BD
364915 |
11 mL | Rond | Hemogard™ |
267.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12937766
|
BD
368500 |
4 mL | Rond | Hemogard™ |
227.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12967766
|
BD
365000 |
9,5 mL | Conique | Hemogard™ |
278.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15310614
|
BD
368501 |
6 mL | Rond | Hemogard™ |
116.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12957766
|
BD
364992 |
8 mL | Conique | Bouchon en caoutchouc conventionnel |
413.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les produits d’urine BD Vacutainer™ pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine offrent le même niveau de sécurité et de standardisation que les produits de prélèvement sanguin BD.- Conçus pour fournir des résultats précis concernant les patients avec un risque réduit d’exposition des travailleurs de la santé à des échantillons dangereux
- Utilisé avec les dispositifs de prélèvement BD, des coupelles d’échantillons, des récipients 24 heures de 3 L et des pailles de transfert
- Les tubes d’urine étanches peuvent transporter des échantillons d’urine en toute sécurité au laboratoire en vue de leur analyse
- Les options incluent la forme de fond (ronde ou conique) et le style de bouchon (classique ou Hemogard™)
- La plupart des tailles sont sans conservateur / additif
- Le tube de 8 ml (réf. n°364938), contient un conservateur : 0,4 % de chlorhexidine, 5,6 % de parabène éthylique et 94 % de propionate de sodium
Spécification
Tube d’analyse urinaire | |
PET | |
Analyse urinaire | |
Papier |
Oui | |
Stérile | |
Dispositifs de prélèvement d’urine (coupelles, pailles de transfert, récipients pour 24 h) |