Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Straight
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
64.55€ - 124.02€
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10090221
|
Lenz Laborglasintrumente
02901804 |
4 mm |
64.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10151661
|
Lenz Laborglasintrumente
02902408 |
8 mm |
103.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10333741
|
Lenz Laborglasintrumente
02902106 |
6 mm |
81.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10622381
|
Lenz Laborglasintrumente
02902910 |
10 mm |
124.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With straight side arms and hollow glass plug
- Material: borosilicate glass 3.3
- Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 |