Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
Marque: Thermo Scientific™ 699-119300
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
Les packs de validation pour spectrophotomètres UV-Visible fournissent :- Des informations sur le processus de validation
- De la documentation pour la qualification d’installation (IQ), la qualification opérationnelle (OQ) et la qualification de performance (PQ) vérifiées par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
- Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument
- L’installation et la certification de l’instrument
Spécification
Validateur Lite pour Evolution 60S, BioMate 3S, GENESYS 10S UV-Vis et GENESYS 10S UV-Vis Bio | |
Evolution 60S/60 ; BioMate 3S ; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis | |
Validateur UV Lite |