Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
1208.70€ - 2605.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16552382
|
Thermo Scientific™
840-326000 |
Kit de filtre de qualification pour UV-Vis | Spectrophotomètres de série Evolution 200 et Evolution 350 |
2312.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16594560
|
Thermo Scientific™
840-323100 |
Le kit de qualification comprend ce qui suit : Procédures QI/QO pour spectrophotomètres et accessoires, étapes faciles à suivre pour référencer l’ensemble de filtres non certifiés, Contenu : Toutes les procédures QI/QO incluses sur une clé USB, reliure de haute qualité pour papier 8,5 po x 11 po, papier 8,5 po x 11 po, Kit de vérification des performances GENESYS 40-180 (840-312600) | Spectrophotomètres GENESYS 40-180, BioMate 160 |
2605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16665492
|
Thermo Scientific™
840-326100 |
À utiliser avec les tests de vérification des performances (PV) intégrés dans le cadre du diagnostic pour effectuer des tests PV fondamentaux afin de vérifier le bon fonctionnement d’un instrument. , , comprend : , • 3 filtres de densité neutre étalonnés pour l’absorbance à 440, 465, 546,1 590 et 635 nm , • Valeurs nominales du filtre ND : 0,5 A, 1,0 A, 2,0 A - Étalonnage traçable par NIST via un procédé accrédité par les normes ISO / CEI 17025, • Filtre en verre didymium pour la détermination de la précision de longueur d’onde, • Étalonnage standard de longueur d’onde traçable par le biais des pics d’émission de lampes au mercure standard primaires via un procédé accrédité par les normes ISO / CEI 17025, • 3 Filtres à énergie radiante parasite à 220, 340 et 400 nm - Non étalonnés ou traçables | Spectrophotomètres GENESYS 40-180, BioMate 160 |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15905352
|
Thermo Scientific™
840-293000 |
Validateur 2 pour INSIGHT – Version A4 | Spectrophotomètres de série Evolution 200 et Evolution 350 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11947471
|
Thermo Scientific™
699-119300 |
Validateur Lite pour Evolution 60S, BioMate 3S, GENESYS 10S UV-Vis et GENESYS 10S UV-Vis Bio | Evolution 60S/60 ; BioMate 3S ; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
Les packs de validation pour spectrophotomètres UV-Visible incluent les éléments suivants :- Des informations sur les méthodes de validation
- De la documentation pour la qualification à l’installation (IQ) vérifiée par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
- Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument
- L’installation et la certification de l’instrument