Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
Marque: Thermo Scientific™ 840-293000
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
Les solutions de validation du spectrophotomètre UV-Visible comprennent ce qui suit :- Des informations sur les méthodes de validation
- De la documentation pour la qualification à l’installation (IQ) vérifiée par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
- Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument, le cas échéant
- L’installation et la certification de l’instrument
Solutions disponibles pour les instruments GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 et NanoDrop 8000
Spécification
Validateur 2 pour INSIGHT – Version A4 | |
Spectrophotomètres de série Evolution 200 et Evolution 350 |