Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
Marque:  Thermo Scientific™ 840-326000
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 16552382
  • 2312.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
UV-Visible Spectrophotometer Validation Solutions include:
  • Information on the validation process
  • Documentation for manufacturer-verified Installation Qualification (IQ) to ensure proper system performance
  • Information on pharmacopoeia recommended tests for specific instrument performance where applicable
  • Installation and instrument certification
Solutions available for GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200 series, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000, and NanoDrop 8000 instruments
Spécification
Spécification
Kit de filtre de qualification pour UV-Vis
Spectrophotomètres de série Evolution 200 et Evolution 350