Learn More
Thermo Scientific™ Outils de validation pour les spectrophotomètres UV-Visible
Soyez assuré que votre instrument est conforme aux recommandations réglementaires grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ qui fournissent de la documentation et des outils pour la qualification des systèmes.
Marque:  Thermo Scientific™ 840-323100
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Code produit. 16594560
  • 2605.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Recevez tout le matériel de documentation et de référence nécessaire pour faciliter les procédures de qualification d’installation et d’exploitation (IQ/OQ) grâce aux outils de validation pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™. Des étalons certifiés pour la vérification des performances de l’instrument par rapport aux spécifications d’usine sont disponibles séparément.
Les solutions de validation du spectrophotomètre UV-Visible comprennent ce qui suit :
  • Des informations sur les méthodes de validation
  • De la documentation pour la qualification à l’installation (IQ) vérifiée par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
  • Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument, le cas échéant
  • L’installation et la certification de l’instrument
Solutions disponibles pour les instruments GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 et NanoDrop 8000
Spécification
Spécification
Le kit de qualification comprend ce qui suit : Procédures QI/QO pour spectrophotomètres et accessoires, étapes faciles à suivre pour référencer l’ensemble de filtres non certifiés, Contenu : Toutes les procédures QI/QO incluses sur une clé USB, reliure de haute qualité pour papier 8,5 po x 11 po, papier 8,5 po x 11 po, Kit de vérification des performances GENESYS 40-180 (840-312600)
Spectrophotomètres GENESYS 40-180, BioMate 160