missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAM1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497910 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497910 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497910 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335148MFV610
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

VAM1 Polyclonal antibody specifically detects VAM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VAM1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène MAGUK protein p55T, membrane protein, palmitoylated 6 (MAGUK p55 subfamily member 6), p55T, protein associated with Lin7 2, VAM-1PALS2VAM1MAGUK p55 subfamily member 6, Veli-associated MAGUK 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-420 of human VAM1 (NP_057531.2).,, Sequence:, VKCHFDYNPYNDNLIPCKEAGLKFSKGEILQIVNREDPNWWQASHVKEGGSAGLIPSQFLEEKRKAFVRRDWDNSGPFCGTISSKKKKKMMYLTTRNAEFDRHEIQIYEEVAKMPPFQRKTLVLIGAQGVGRRSLKNRFIVLNPTRFGTTVPFTSRKPREDEKDGQAYKFVSRSEMEADIKAGKYLEHGEYEGNLYGTKID
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51678
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.