missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAP-B Rabbit anti-Human, Clone: 208, Novus Biologicals™

Code produit 18296986 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18296986 100 μg 100µL
18286976 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18296986 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289626100UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

VAP-B Monoclonal specifically detects VAP-B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VAP-B
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 208
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène ALS8VAMP-B/VAMP-C, VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C, VAMP-associated 33 kDa protein, VAMP-associated protein B/C, VAMP-B, VAP-B, VAP-B/VAP-C, VAPC, VAP-C, vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human VAP-B protein
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9217
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.