Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Marque: Cole-Parmer™ WAK100P-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvantPrestations de service
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Kit de déchets de solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants |
100-415 | |
PP | |
1/2 po NPT(F), 1/4 po NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) |