Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
363.51€ - 715.00€
Spécification
Type | Kit de déchets de solvants |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Filetage (impériale) | 1/2 po NPT(F), 1/4 po NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) |
Code produit | Marque | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15814564
|
Cole-Parmer™
12019-23 |
PTFE | 70 mm Rieke |
715.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15844534
|
Cole-Parmer™
WAK100P-10 |
PP | 100-415 |
363.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15854534
|
Cole-Parmer™
WAK100X-10 |
PTFE | 100-415 |
382.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvantGarantie
Néant
Spécification
Kit de déchets de solvants | |
Sécurité des solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants | |
1/2 po NPT(F), 1/4 po NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) |