Learn More
Kartell™ Micropipeteur à volume variable Pluripet
Idéal pour distribuer de grands volumes de liquides aqueux assez épais et visqueux. Le micropipeteur à volume variable Kartell™ est équipé d'un filtre spécial qui protège le piston interne, ce qui augmente sa durée de vie et en empêche les contaminations.
372.00€ - 413.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN IS 8655 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Type | Micropipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10407912
|
Kartell™
0132910 |
1000 à 10 000 μl | Kartell™ 943 |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10070782
|
Kartell™
0132210 |
100 à 1 000 μl | Kartell™ 961, 941 |
372.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et non fatigante
- Le volume peut être sélectionné en tournant le bouton de vidange ou en tournant le cylindre fourni à cet effet
- Le grand écran garantit une lecture simple de la valeur de volume définie
- Le bouton de chaque micropipeteur a une couleur spécifique pour identifier facilement l’intervalle de volume utilisable
- La hauteur de l’éjecteur de pointes est réglable pour accueillir une grande variété de pointes et il peut être démonté pour simplifier les opérations de nettoyage
- Le dispositif de réétalonnage assure des réétalonnages rapides et précis
- La structure robuste du corps en PVDF garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
- Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
- Les matériaux utilisés pour la structure sont résistants et durables et permettent une exposition aux rayons U.V.
Spécification
EN IS 8655 | |
Autoclavables | |
Micropipette |