Learn More
Trajan™ Revêtement SPI Varian
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque: Trajan™ 092030
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
0,25 mm de restriction | |
5/boîte | |
0,8 mm | |
Instruments Varian GC |
Liner en SPI | |
54 mm | |
4,6 mm |