Learn More
Trajan™ Revêtement SPI Varian
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
50.50€ - 286.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | Liner en SPI |
Diamètre (métrique) externe | 4,6 mm |
À utiliser avec (équipement) | Instruments Varian GC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10635841
|
Trajan™
092027 |
0,5 mm | 0,25 mm de restriction | 5/boîte |
235.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12943971
|
Trajan™
09203401 |
0,8 mm | 0,5 mm de restriction | 1 de chaque |
50.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10107210
|
Trajan™
092030 |
0,8 mm | 0,25 mm de restriction | 5/boîte |
286.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11920745
|
Trajan™
092030 |
0,8 mm | 0,25 mm de restriction | 5/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
54 mm | |
Liner en SPI | |
4,6 mm | |
Instruments Varian GC |