Learn More
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (276), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
201.00€ - 441.00€
Especificaciones
| Antigène | Varicella Zoster Virus Glycoprotein E |
|---|---|
| Clone | 276 |
| Dilution | Western Blot 0.1-1 μg/mL, ELISA 0.1-0.2 μg/mL |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30117063
|
Novus Biologicals
NBP3-31978-20ug |
20 μg |
201.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30115620
|
Novus Biologicals
NBP3-31978-100ug |
100 μg |
441.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| Varicella Zoster Virus Glycoprotein E | |
| Western Blot 0.1-1 μg/mL, ELISA 0.1-0.2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 276 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Envelope glycoprotein E, GE, ORF68 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto