Learn More
VARS Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
VARS Polyclonal antibody specifically detects VARS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Especificaciones
| Antigène | VARS |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | APC |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | EC 6.1.1, EC 6.1.1.9, G7AVARS1, Protein G7a, valine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Valine--tRNA ligase, ValRS, valyl-tRNA synthetase, valyl-tRNA synthetase 2, VARS2valRS |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human VARS (NP_006286.1).,, Sequence:, MSTLYVSPHPDAFPSLRALIAARYGEAGEGPGWGGAHPRICLQPPPTSRTPFPPPRLPALEQGPGGLWVWGATAVAQLLWPAGLGGPGGSRAAVLVQQWVSYADTELIPAACGATLPALGLRSSAQDPQAVLGALGRALSPLEEWLRLHTYLAGEAPTLADLAAVTALLLPFRYVLDPPARRIWNNVTRWFVTCVRQPEFRAVLGEVVLYSGARPLSHQPGPEAPALPKTAAQLKKEAKKREKLEKFQQKQKIQQQQPPPGEKKPKPEKREKRDPGVITY |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?