missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vcan Mouse anti-Human, Mouse, Rat, APC, Clone:S351-23, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant mouse Vcan.
Marque: Abnova MAB17062.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Vcan | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
|
| Vcan | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| S351-23 | |
| versican | |
| In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide) | |
| 5430420N07Rik, 9430051N09, Cspg2, DPEAAE, NG2, PG-M, PG-M(V0), PG-M(V1), hdf | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids 362-585 at glycosaminoglycan alpha domain of mouse Vcan core protein. | |
| 13003 | |
| Store at -20°C. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu