Learn More
Invitrogen™ VE-cadherin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ 361900
Code nomenclature Nacres: NA.46
475.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24159" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10586453
  • 500.00€ / 50µg
Spotlight
Utilisez le code promo 24159
Afficher toutes les promotions
Edge
Description
Description
This antibody has been successfully used in western blot, immunofluorescence, immunohistochemistry, and ELISA.
VE-cadherin is a member of the cadherin superfamily that is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 and is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. VE-cadherin protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Functioning as a classic cadherin by imparting to cells the ability to adhere in a homophilic manner, VE-cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. An alternative splice variant has been described but the full length sequence of VE-cadherin has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
VE-cadherin
Polyclonal
Unconjugated
CDH5
7B4; 7B4 antigen; 7B4/cadherin-5; AA408225; cadherin 5; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); cadherin-5; cadherin-5; cd144 antigen; VE cadherin; Cd144; cd144 antigen; CDH5; cell-cell adhesion protein; endothelial-specific cadherin; vascular endothelial cadherin; vascular endothelial cadherin precursor; Vec; VEcad; VE-Cad; VE-cadherin; VECD
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1003, 12562, 307618
-20°C
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P33151, P55284
CDH5
Synthetic peptide derived from a C-terminal region of the human VE-cadherin (vascular endothelial cadherin, cadherin-5, CD144) protein.
50 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt