missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGF Antibody (VEGFA/7635R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21068APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| VEGF | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human VEGF protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokines and Growth Factors, Developmental Biology, Glycobiology, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision | |
| 7422 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| VEGFA/7635R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu