missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGF-C Antibody (9/G10), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-36287FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VEGF-C Monoclonal antibody specifically detects VEGF-C in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA Capture
Spécification
| VEGF-C | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Flt4 ligand, Flt4-L, vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein, VEGF-C, VRPFLT4 ligand DHM | |
| Recombinant human VEGF-C | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, HIF Target Genes, Hypoxia | |
| 7424 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA Capture | |
| 9/G10 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu