Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Venus S3
Le modèle Venus est une chaussure à bas profil, facile à mettre / facile à enlever. Les contours lisses et faciles à nettoyer offrent des avantages d’hygiène supplémentaires par rapport aux chaussures à lacets. Elle est parfaite pour un “changement rapide” du bureau au plancher de l’usine ou marcher entre un établissement et un autre.
Marque: Emma Safety Footwear MM71454637
Informations supplémentaires : Poids : 1.35800kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
37 |
Élastique | |
Venus S3 | |
Cuir | |
Acier |